missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tazemetostat, MedChemExpress

Code produit 16426336
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16426336 100 mg
16468517 5 mg
16442017 50 mg
16435868 10 mg
16471106 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16426336 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13803
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tazemetostat (EPZ-6438) is a potent, selective and orally available EZH2 inhibitor.

Tazemetostat (EPZ-6438) inhibits the activity of human polycomb repressive complex 2 (PRC2)-containing wild-type EZH2 with a Ki value of 2.5 nM. Tazemetostat (EPZ-6438) inhibits EZH2 with IC50s of 11 and 16 nM in peptide assay and nucleosome assay, respectively. Tazemetostat (EPZ-6438) inhibits rat EZH2 with an IC50 of 4 nM. Tazemetostat (EPZ-6438) also inhibits EZH1 with an IC50 of 392 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau Tazemetostat
Forme physique Solid
CAS 1403254-99-8
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Synonyme EPZ-6438 E-7438
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (87.30 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 14.29 mg/mL (24.95 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC=C(CN3CCOCC3)C=C2)=CC(N(CC)C4CCOCC4)=C1C)NCC5=C(C)C=C(C)NC5=O
Poids moléculaire (g/mol) 572.74
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.