Learn More
Tazobactam, 94%
Code produit 15447859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Plastic bottle
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15447859 1 g Plastic bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15447859 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66483.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 89786-04-9 | C10H12N4O5S | 300.29 g/mol
Tazobactam is a drug is used in conjunction with beta-lactamase susceptible penicillins to treat infections caused by beta-lactamase producing organisms. It acts as a beta lactamase inhibitor. It is used in combination with piperacillin to broaden the spectrum of piperacillin antibacterial action. It is used as antibiotic in the treatment of nosocomial pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tazobactam
CAS 89786-04-9
Point de fusion 115°C to 145°C
Point d’ébullition 77°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Conditionnement Plastic bottle
Formule moléculaire C10H12N4O5S
Numéro MDL MFCD00917472 MFCD00867002
Quantité 1 g
Synonyme tazobactam, tazobactam acid, tazobactamum, zosyn, unii-se10g96m8w, ytr-830h, ytr 830h, chembl404, ytr830h, 2s,3s,5r-3-methyl-7-oxo-3-1h-1,2,3-triazol-1-ylmethyl-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI LPQZKKCYTLCDGQ-WEDXCCLWSA-N
SMILES C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-4λ⁶-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 300.29
CID PubChem 123630
ChEBI CHEBI:9421
Poids de la formule 300.29
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tazobactam
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tazobactam