Learn More
Tazobactam, MedChemExpress
Code produit 16451456
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451456 200 mg
16448756 100 mg
16432276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16451456 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1418
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tazobactam
Forme physique Powder
CAS 89786-04-9
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H12N4O5S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme CL-298741 YTR-830H
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (166.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C([C@@H]([C@@](CN1N=NC=C1)(C)S([C@]2([H])C3)(=O)=O)N2C3=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 300.29
Poids de la formule 300.29
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research