Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de tazobactam
Code produit 15545146 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15545146 1 g 1g
15555146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15545146 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455370010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89785-84-2
Formule moléculaire C10H11N4NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 322.27
Clé InChI RFMIKMMOLPNEDG-LEFOPYBQSA-M
Nom IUPAC Sodium (2S,3S)-3-méthyl-4,4,7-trioxo-3-[(1H-1,2,3-triazol-1-yl)méthyl]-4tribo)-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylat
SMILES [Na+].C[C@]1(CN2C=CN=N2)[C@@H](N2C(CC2=O)S1(=O)=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tazobactam sodium salt
Type Tazobactam Sodium Salt
Point de fusion 140.0°C to 147.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 322.27