Learn More
Tazobactam, TRC
Code produit 30136315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136315 250 mg 250mg
30135475 1 g 1g
17945115 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT010095250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89786-04-9
Formule moléculaire C10 H12 N4 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 300.29
Synonyme Tazobactam, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, 4,4-dioxide, (2S,3S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3-methyl-7-oxo-3-(1H-1,2,3-triazol-1-ylmethyl)-, 4,4-dioxide, [2S-(2α,3β,5α)]-, 1H-1,2,3-Triazole, 4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid deriv., CL 298741, YTR 830H
Nom IUPAC (2S,3S,5R)-3-méthyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylméthyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]acide heptane-2-carboxylique
SMILES C[C@]1(Cn2ccnn2)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tazobactam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12N4O5S/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17)/t7-,8+,10+/m1/s1
Poids de la formule 300.0528
Pourcentage de pureté >95%