Learn More
Lovibond™ Kit Turbidimètre TB350 WL
Code produit 17833636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Source lumineuse:
LED infrarouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Source lumineuse Conditionnement
17833636 LED infrarouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17833636 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 194310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2158.83€
    2067.60€ / 1 pièces
    Économisez 91.23€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour les essais sur le terrain et en environnement, le turbidimètre portable TB350 WL offre les mesures les plus fiables pour des échantillons de faible à haute portée sans sacrifier la précision.
  • Lecture jusqu’à 4000 NTU sans avoir besoin de dilutions
  • Gestion supérieure des données - sauvegarder et rappeler facilement les ensembles de données de mesure
  • Interface tactile pour faciliter l’utilisation
  • Approuvé par l’EPA américaine
  • Fourni en AA
  • Accessoire pack batterie rechargeable disponible
La Lovibond™ série TB de turbidimètres offre un fonctionnement simple combiné à une ingénierie intelligente des instruments pour offrir un niveau de précision inégalé dans la mesure de la turbidité.
Doté de la technologie de capteur Multipath 90°BLAC™, en instance de brevet, le système optique est conçu avec des détecteurs doubles pour fournir une lecture de rapport qui atténue les problèmes courants de stabilité des mesures.
L'interface intuitive à écran tactile facilite l'exécution des procédures et l'interprétation des résultats. Avec les applications fonctionnelles, vous pouvez naviguer entre les paramètres et exécuter ces fonctions efficacement. Cette interface utilisateur aide à éliminer les frustrations courantes et à prévenir les erreurs. Les capacités de journalisation des données vous permettent d'enregistrer le lieu de test, l'identification de l'opérateur, l'heure et la date ainsi que la mesure. Les données stockées peuvent être transférées à un ordinateur via USB.
Spécification
Type Turbidimètre portatif
Source lumineuse LED infrarouge
Type d’affichage Color Touch Affichage
Temps de réponse 7 s
Sélection de plage automatique Oui
Type d’étalonnage Zéro plus 4 points
Comprend Instrument, normes d’étalonnage, norme de vérification, huile de silicone, 2x cellules d’échantillonnage avec guide de démarrage rapide et certificat de conformité dans une mallette de transport.
Principales fonctions Mesure, Calibration, Vérification et Journalisation
Matériau ABS
Taille de l’échantillon 10 mL
Durée d’arrêt automatique Sélectionnable par l’utilisateur
À utiliser avec (application) Applications portables et/ou sur le terrain lorsque la turbidité attendue est comprise entre 0 et 4000 NTU.
Indice IP IP67
Étalons en option Inclus avec l’achat du kit. Ensembles de remplacement disponibles.
Précision ±1,8 % plus Stray Light, Mieux que 1 % ou ±0,01 NTU
Plage 0 à 4000 NTU/FNU
Résolution 0.01
Turbidité NTU, NFU
Dimensions (L x l x H) 17 x 15 x 5,5 in
Autonomie de la batterie 500 tests
Type de batterie Pack de piles AA ou rechargeables
Certifications/Conformité L’EPA a été approuvée en alternance à la méthode 180.1
Quantité 1 de chaque
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TB 350 WL portable turbidimeter
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, formaldehyde