Learn More
MedChemExpress TB500
Code produit 16411848
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411848 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16411848 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYP0170
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress TB500 is a synthetic version of an active region of thymosin β4. TB500 is claimed to promote endothelial cell differentiation, angiogenesis in dermal tissues, keratinocyte migration, collagen deposition and decrease inflammation.
Spécification
Pureté 98.0%
CAS 885340-08-9
Contenu et stockage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Poids moléculaire 889.01 g/mol
Type de produit Peptides
Quantité 5 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité H2O : 250 mg/mL (281.21 mM∣Need ultrasonic)