Learn More
TBB, MedChemExpress
Code produit 16486048
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486048 10 mg
16482187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16486048 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14394
MedChemExpress TBB is a cell-permeable and ATP-competitive CK2 inhibitor with an IC50 of 0.15 μM for rat liver CK2.
TBB is a cell-permeable and ATP-competitive CK2 inhibitor with an IC50 of 0.15 μM for rat liver CK2.
Specifications
Nom chimique ou matériau TBB
CAS 17374-26-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6HBr4N3
Quantité 10 mg
Synonyme NSC 231634 Casein Kinase II Inhibitor I
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.04 mM)
SMILES BrC1=C2C(NN=N2)=C(Br)C(Br)=C1Br
Poids moléculaire (g/mol) 434.71
Poids de la formule 434.71
Pourcentage de pureté 99.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease