Learn More
TBHQ, MedChemExpress
Code produit 16490659
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490659 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16490659 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100489
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is a widely used Nrf2 activator, protects against Doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity through activation of Nrf2. TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is also an ERK activator; rescues Dehydrocorydaline (DHC)-induced cell proliferation inhibitionin melanoma.
TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is a widely used Nrf2 activator, protects against Doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity through activation of Nrf2. TBHQ (tert-Butylhydroquinone) is also an ERK activator
Spécification
Nom chimique ou matériau TBHQ
CAS 1948-33-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H14O2
Quantité 1 g
Synonyme tert-Butylhydroquinone
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 56.66 mg/mL (340.87 mM)
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1C(C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease