Learn More
TBS avec Tween™ (TBST), solution 20 X, qualité de biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15815428 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15815428 5 L 5L
15805428 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15815428 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J77500.K8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.68€
    327.65€ / 5L
    Économisez 64.03€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Utilisé dans les protocoles de transfert Western.
Used in Western blotting protocols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau TBS avec Tween™ (TBST)
Concentration 20X
Forme physique Solution
Quantité 5 L