Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 20X TBS Wash Buffer for IHC/ICC
Code produit 15556276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15556276 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15556276 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00495456
 Article restreint
En stock
Pour une utilisation dans les protocoles d’immunohistochimie et d’immunocytochimie qui nécessitent un lavage pour éliminer la liaison non spécifique. Le tampon de lavage TBS pour IHC / ICC est recommandé pour les anticorps conjugués aux nanocristaux eFluor™ à la suite d’une incubation des anticorps.
  • Compatible avec les anticorps conjugués aux colorants organiques ainsi qu’avec les anticorps non conjugués qui peuvent être utilisés dans les protocoles de coloration en deux et trois étapes
  • Le tampon est fourni sous forme de solution mère 20x qui doit être diluée à 1x avec de l’eau distillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de nettoyage
Quantité 100 mL
À utiliser avec (application) Immunocytochimie (ICC), Immunohistochimie (IHC)
Gamme de produits eBioscience
Forme Liquide