Learn More
Gibco™ Milieu d’insectes TC-100
Product Code. 11510456 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Unit Size:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11510456 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11510456 Supplier Gibco™ Supplier No. 13055025
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Milieu d’insectes TC-100
Le milieu d’insectes TC 100 a été conçu à l’origine pour la croissance des cellules d’insectes, notamment Spodeptera frugiperda (Sf9) et l’expression du virus de la polyhédrose nucléaire Autographa californica recombinant (rAcNPV) à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Nous proposons une grande variété de milieux Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire d’insecte. Le milieu d’insectes TC 100 est riche en acides aminés et utilise le tryptose comme source de sucre supplémentaire.
Utilisation du produit
Uniquement à des fins de recherche : Ne pas utiliser à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu d’insectes TC 100 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu d’insectes TC 100 Gibco™ est généralement supplémenté par 10 % de sérum de veau fœtal (SVF) avant utilisation. Le milieu d’insectes TC 100 a besoin du CO2 ambiant pour maintenir un pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Lignée cellulaire Sf21, Sf9
Type de cellule Cellule d’insectes
Forme Liquide
Type de produit Milieu de cellules d’insectes
Avec additifs Glutamine, Bouillon de phosphate tryptose, Bicarbonate de sodium
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules d’insectes