Learn More
TC 2559 Fumarate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(5-Ethoxy-3-pyridinyl)-N-methyl-(3E)-3-buten-1-amine Fumarate |
| CAS | 212332-35-9 |
| Formule moléculaire | C12H18N2O .x(C4H4O4) |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | TC 2559 Fumarate, 4-(5-Ethoxy-3-pyridinyl)-N-methyl-(3E)-3-buten-1-amine Fumarate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C12H18N2O.3C4H4O4/c2*1-3-15-12-8-11(9-14-10-12)6-4-5-7-13-2;3*5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4,6,8-10,13H,3,5,7H2,1-2H3;3*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2*6-4+;3*2-1+ |
| SMILES | CCOc1cncc(\C=C\CCNC)c1.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (E)-but-2-ènedioïque ; (E)-4-(5-éthoxypyridin-3-yl)-N-méthylbut-3-én-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 438.4 |
| Poids de la formule | 760.3167 |