Learn More
Aqualytic™ Incubateur réfrigéré modèle TC 445 S, 445 L
Code produit 15237928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
445 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15237928 445 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15237928 Fournisseur Aqualytic™ Code fournisseur 2438240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Plage de températures : 2°C à 40°C
  • Plage de températures de -2°C à 40°C
    • réglable en continu par incréments de 0,1°C.
  • Faible consommation d'énergie
  • Affichage LED lumineux de la température préréglée / actuelle
  • Idéal pour la détermination des DBO à 20°C
  • Prises électriques à l’intérieur de l’incubateur
  • Porte standard ou porte en verre
Spécification
Certifications/Conformité Certification CE
Capacité (métrique) 445 L
Dimensions (P x l) de l’étagère 560 x 600 mm
Plage de températures (métrique) 2°C à 40°C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Écran LED rétro-éclairé
Comprend 4 racks métalliques, 1 grille de fond, 9 prises, porte standard
Modèle TC 445 S
Dimensions (P x l x H) intérieures 560 × 600 × 1452 mm
Largeur (métrique) 750 mm
Largeur (métrique) intérieure 600 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1452 mm
Profondeur (métrique) intérieure 560 mm
Poids (métrique) 78.5 kg
Alimentation électrique 230 V, 16 A
Tension 220/240 V
Ampérage 16 A
Fréquence 50 Hz