Learn More
R&D Systems™ TC ASK 10
Code produit 30001633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001633 50 mg 50mg
30001618 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001633 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4825/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective ASK1 inhibitor; orally bioavailable
Potent ASK1 inhibitor (IC50 = 14 nM); displays selectivity for ASK1 over other kinases including ASK2 (IC50 = 0.51 μM), MEKK1, TAK1, IKKβ, ERK1, JNK1, p38α, GSK-3β, PKCθ and B-raf (IC50 values are > 10 μM). Blocks downstream JNK1/p38 phosphorylation in cells. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1005775-56-3
Formule moléculaire C21H23Cl2N5O
Spécification
Nom chimique ou matériau TC ASK 10
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 432.35
Pureté >98%
Poids moléculaire 432.349