Learn More
TC-DAPK 6, MedChemExpress
Code produit 16472677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472677 50 mg
16446588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16472677 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15513
MedChemExpress TC-DAPK 6 is a potent, ATP-competitive, and highly selective DAPK inhibitor (IC50=69 and 225 nM against DAPK1 and DAPK3, respectively, with 10 μM ATP).
TC-DAPK 6 is a potent, ATP-competitive, and highly selective DAPK inhibitor (IC50=69 and 225 nM against DAPK1 and DAPK3, respectively, with 10 μM ATP).
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-DAPK 6
CAS 315694-89-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H12N2O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 18.67 mg/mL (67.57 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OC(/C=C/C1=CC=CC=C1)=N/2)C2=C/C3=CC=CN=C3
Poids moléculaire (g/mol) 276.29
Poids de la formule 276.29
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease