Learn More
TC-E 5005, Tocris Bioscience™
Code produit 30001988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001988 50 mg 50mg
30001980 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001988 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4572/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Potent and selective PDE10A inhibitor
Potent and selective PDE10A inhibitor (IC50 values are 7.28, 239, 779, 919, 3100 and 3700 nM at PDE10A, 2A, 11A, 5A, 7B and 3A respectively and >5000 nM at PDE1B, 4A, 6, 8A and 9A). Reverses MK 801-induced hyperactivity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 959705-64-7
Formule moléculaire C15H18N4O
Poids moléculaire (g/mol) 270.336
Clé InChI YNADXFWEXJTQSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propylimidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, 2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propyl-imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, 3,4-dimethyl-8-methoxy-1-propyl-imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine,2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propyl, 12-methoxy-5,7-dimethyl-3-propyl-2,4,8,13-tetraazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,3,5,7,9,11-hexaene
CID PubChem 24802717
SMILES CCCC1=NC(=C2N1C3=C(C=CC(=N3)OC)N=C2C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-E 5005
Quantité 50 mg
Poids de la formule 270.33
Pourcentage de pureté >99%