Learn More
Tocris Bioscience™ TC-G 24
GREENER_CHOICE
Code produit 18055452
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18055452 50 mg 50mg
18054012 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18055452 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4353/50
Potent and selective GSK-3β inhibitor
Potent GSK-3β inhibitor (IC50 = 17 nM); displays selectivity for GSK-3β over CDK2 (22% inhibition at 10 μM). Increases liver glycogen reserves in rodents. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1257256-44-2
Formule moléculaire C15H11ClN4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-G 24
Quantité 50 mg
Poids de la formule 330.73
Pureté >98%
Poids moléculaire 330.728