Learn More
Tocris Bioscience™ TC-N 1752
GREENER_CHOICE
Code produit 30001508
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001508 10 mg 10mg
18004242 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001508 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4435/10
NaV channel blocker
TC-N 1752 is a human NaV channel inhibitor (IC50 values are 0.17, 0.3, 0.4, 1.1 and 1.6 μM at hNaV1.7, hNaV1.3, hNaV1.4, hNaV1.5 and hNav1.9 respectively). Also inhibits tetrodotoxin -sensitive sodium channels. Displays analgesic efficacy in the formalin pain model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1211866-85-1
Formule moléculaire C25H27F3N6O3
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-N 1752
Quantité 10 mg
Poids de la formule 516.52
Pureté >99%
Poids moléculaire 516.525