Learn More
TC-O 9311, MedChemExpress
Code produit 16466287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466287 5 mg
16452776 25 mg
16423568 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16466287 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101777
MedChemExpress TC-O 9311 is a potent orphan G protein-coupled receptor 139 (GPR139) agonist with an EC50 of 39 nM.
TC-O 9311 is a potent orphan G protein-coupled receptor 139 (GPR139) agonist with an EC50 of 39 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-O 9311
CAS 444932-31-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H19N3O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NNC(NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)=O)C3=CC(OC)=CC(OC)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 365.38
Poids de la formule 365.38
Pourcentage de pureté 98.73%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation