Learn More
TC-O 9311, Tocris Bioscience™
Code produit 18074352
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18074352 10 mg 10mg
18015372 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18074352 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4255/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent and selective GPR139 agonist
Potent GPR139 agonist (EC50 = 39 nM in CHO-K1 cells expressing human GPR139). Displays no activity against a range of 90 diverse targets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 444932-31-4
Formule moléculaire C20H19N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 365.39
Numéro MDL MFCD02372953
Clé InChI KPTMSQHTGZMEFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3,5-dimethoxybenzoyl-n-1-naphthyl hydrazinecarboxamide, 1-3,5-dimethoxybenzoyl amino-3-naphthalen-1-ylurea, n'-1-naphthyl amino carbonyl-3,5-dimethoxybenzhydrazide, 2-3,5-dimethoxyphenyl carbonyl-n-naphthalen-1-yl hydrazinecarboxamide, 3,5-dimethoxybenzoic acid 2-1-naphthalenylamino carbonyl hydrazide
CID PubChem 3376937
Nom IUPAC 3,5-dimethoxy-N-{[(naphthalen-1-yl)carbamoyl]amino}benzamide
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(=O)NNC(=O)NC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau TC-O 9311
Quantité 10 mg
Poids de la formule 365.38
Pourcentage de pureté >98%