Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de choléra TCBS
Code produit 11993722
Change view
Click to view available options
Description:
Milieu de choléra TCBS
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
11993722 Milieu de choléra TCBS 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11993722 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0194A
Isolez de manière sélective les agents pathogènes vibrios grâce à ce milieu sélectif prêt à l’emploi.
Isolez de manière sélective les agents pathogènes Vibrio grâce au milieu de choléra TCBS (Thiosulfate Citrate Sels biliaires Sucrose) Thermo Scientific™ Oxoid™. Le milieu a démontré être la formule reproductible la plus satisfaisante, quelle que soit la composition complexe1. Contrairement à la gélose au laurylsulfate Tellurite, il ne nécessite aucun additif ou ajout aseptique de sang. Il possède également des caractéristiques de croissance supérieures pour les espèces Vibrio par rapport au milieu Tellurite. Tout en inhibant les non vibrios, il favorise la croissance rapide des vibrios pathogènes après une incubation d’une nuit à 35 °C.
Utilisez le milieu de choléra TCBS pour l’isolement sélectif de vibrios pathogènes.
  • Fournit des résultats reproductibles.
  • Ne nécessite pas d’additifs ou d’ajouts aseptiques de sang.
  • Favorise la croissance rapide des vibrios pathogènes.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Le milieu TCBS est conforme à la formulation de Kobayashi et al., sauf qu’il contient de la bile de bœuf spécialement traitée, exempte des défauts constatés par Nakanishi et Kobayashi2.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Milieu de choléra TCBS
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19 g ± 2,0 g
Type d’emballage Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film
Quantité 10/boîte