Learn More
TCEP Chlorure (0,5 M d’eau), TRC
Code produit 30412912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30412912 1 mL
30415185 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30412912 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0125151ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51805-45-9
Formule moléculaire C9 H15 O6 P . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 286.65
Synonyme Tris (2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride (TCEP)
Nom IUPAC acide propanoïque 3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl ; Chlorhydrate
SMILES Cl.OC(=O)CCP(CCC(=O)O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TCEP Hydrochloride
Quantité 1 mL
Formule InChI InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Poids de la formule 286.0373
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M