Learn More
TCEP Chlorhydrate, TRC
Code produit 30004865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004865 10 g 10g
30009478 1 g 1g
30003306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT01250010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51805-45-9
Formule moléculaire C9 H15 O6 P . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 286.65
Synonyme Tris (2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride (TCEP)
Nom IUPAC acide propanoïque 3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl ; Chlorhydrate
SMILES Cl.OC(=O)CCP(CCC(=O)O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TCEP Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Poids de la formule 286.0373
Pourcentage de pureté >95%