Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à débit continu TCF-20
Code produit 15626287 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1350 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15626287 1350 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15626287 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59995.00€
    56700.00€ / 1 pièces
    Économisez 3295.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Réalisez le traitement biologique ou la séparation de gros volumes avec un très faible contenu solide.
Réalisez le traitement biologique ou la séparation de gros volumes avec un très faible contenu solide à l’aide du rotor à flux continu Thermo Scientific™ TCF-20. Les innovations apportées au rotor (système d’échange de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™, système d’identification instantanée du rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™ et poignées rapides sur chaque couvercle de rotor) réduisent le temps de configuration de la centrifugation, tout en vous apportant la tranquillité d’esprit vis-à-vis de la sécurisation du rotor.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de 3 secondes.
  • Sécurité et praticité améliorées
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Changez rapidement les rotors et les applications
Identification instantanée du rotor Auto-ID
  • Identification immédiate d’un rotor
  • Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
  • Abrège la durée d’installation du cycle, améliore la sécurité
Poignée rapide
  • Accélération et simplification du serrage des couvercles de rotor, garantissant leur bonne fixation
  • Manipulation et transport plus simples et plus sûrs des rotors, encore améliorés grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à flux continu TCF-20
Matériau Titane
Type Rotors à flux continu
Capacité 1350 mL
FCR max. 42 913 x g
Vitesse max. 20 000 tr/min
Rayon (métrique) 96 mm
Rayon (métrique) Min. 26 mm
Facteur K 826
Poids net 7,8 kg (17,2 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse grande vitesse Sorvall LYNX 6000
Biocontainment Oui