Learn More
MP Biomedicals™ Substitut de sérum défini TCH™, concentré 50X
Code produit 11434855 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434855 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11434855 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092020026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    258.30€ / 20mL
    Économisez 59.70€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour la culture à long terme des cellules
  • TCH™ est un substitut de sérum polyvalent et enrichi pour la culture à long terme de cellules principalement dépendantes de l’ancrage humain et de cellules en suspension.
  • Substitut universel de sérum qui prend en charge les cellules humaines et de mammifères ; totalement exempt de virus, de mycoplasmes et d’autres agents infectieux ; ne contient aucun facteur de croissance, aucune hormone stéroïde, protéine étrangère ou rouge de phénol ; origine protéique - humaine ; Drug Master File (dossier permanent de la substance active) conforme à la FDA.
  • Le substitut de sérum défini TCH™ est très efficace dans la production de produits biologiques, ainsi que dans la culture d’autres cellules de mammifères.
  • Ce substitut de sérum est efficace dans des contextes de recherche tels que l’étude des effets des facteurs de croissance ou la fabrication de produits dérivés de cellules.
Spécification
Couleur Transparent, rose
Contenu et stockage Conserver à +4°C.
Forme Solution
Type de produit Substitut de sérum
Quantité 20 mL
Stérilité Stérile
Formule Fourni sous la forme d’un concentré (50x)
À utiliser avec (application) Très efficace dans la production de produits biologiques, ainsi que dans la culture d’autres cellules de mammifères.
pH 6,8 à 7,2
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.