Learn More
R&D Systems™ TCS 2002
Code produit 18054642
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18054642 10 mg 10mg
18025302 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18054642 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3869/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.45€
    226.80€ / 10mg
    Économisez 24.65€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent GSK-3β inhibitor
Potent inhibitor of GSK-3β (IC50 = 35 nM). Oral adminstration inhibits cold water stress-induced tau hyperphosphorylation in the mouse brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1005201-24-0
Formule moléculaire C18H14N2O3S
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS 2002
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 338.38
Pureté >99%
Poids moléculaire 338.381