Learn More
TCS 2314, MedChemExpress
Code produit 16467807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16467807 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16467807 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12308
MedChemExpress TCS 2314 (compound 3) is orally active and selective very late antigen-4 (VLA-4, α4β1, CD49d/CD29) antagonist with an IC50 of 4.4 nM.
TCS 2314 (compound 3) is orally active and selective very late antigen-4 (VLA-4, α4β1, CD49d/CD29) antagonist with an IC50 of 4.4 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS 2314
Forme physique Solid
CAS 317353-73-4
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H34N4O6
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
SMILES O=C(O)CC1CCN(C([C@H]2N(C(CC3=CC=C(NC(NC4=CC=CC=C4C)=O)C=C3)=O)CCOC2)=O)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 522.59
Poids de la formule 522.59
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research