Learn More
Tocris Bioscience™ TCS 2314
Code produit 18035322
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18035322 10 mg 10mg
18044232 50 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18035322 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3900/10
α4β1 (VLA-4) antagonist
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317353-73-4
Formule moléculaire C28H34N4O6
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS 2314
Quantité 10 mg
Poids de la formule 522.59
Pureté 98%
Poids moléculaire 522.602