Learn More
Tocris Bioscience™ TCS 2314
Description
Integrin very late antigen-4 (VLA-4; α4β1) antagonist (IC50 = 4.4 nM). Blocks the activation of inflammatory cells.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TCS 2314 |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de la formule | 522.59 |
| Pureté | 98% |
| Poids moléculaire | 522.602 |