Learn More
R&D Systems™ TCS 359
Code produit 18075592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18075592 10 mg 10mg
18055182 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18075592 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2591/10
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent FLT3 inhibitor
Potent inhibitor of FLT3 receptor tyrosine kinase (IC50 = 42 nM) that displays selectivity over a range of other kinases. Exhibits antiproliferative effects on MV4-11 cells, a human acute myelogenous leukemia cell line expressing a constitutively active mutant FLT3 (IC50 = 340 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 301305-73-7
Formule moléculaire C18H20N2O4S
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS 359
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 360.43
Pureté >99%
Poids moléculaire 360.428