Learn More
TCS 359, MedChemExpress
Description
TCS 359, a 2-acylaminothiophene-3-carboxamide, is a potent and selective FLT3 inhibitor with an IC50 of 42 nM. TCS 359 inhibits MV4-11 cell proliferation with an IC50 of 340 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TCS 359 |
| CAS | 301305-73-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H20N2O4S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 14.29 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(NC(C2=CC=C(OC)C(OC)=C2)=O)SC3=C1CCCC3)N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.43 |
| Poids de la formule | 360.43 |
| Afficher plus |