Learn More
TCS 5861528, Tocris Bioscience™
Code produit 18024782
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18024782 10 mg 10mg
18075932 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18024782 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 3938/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
TRPA1 blocker
TRPA1 channel blocker that antagonizes AITC- and 4-HNE-evoked calcium influx (IC50 values are 14.3 and 18.7μM respectively). Attenuates diabetic hypersensitivity in an in vivo rat model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332117-28-9
Formule moléculaire C19H23N5O3
Poids moléculaire (g/mol) 369.425
Clé InChI ZUTUWJYMCADJHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chembridge-5861528, n-4-butan-2-ylphenyl-2-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl acetamide, 2-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl-n-4-sec-butyl phenyl acetamide, d0j0bv, n-4-2r-butan-2-yl phenyl-2-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl acetamide, n-4-sec-butylphenyl-2-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3-dihydro-1h-purin-7 6h-yl acetamide, 2-1,3-dimethyl-2,6-dioxo 1,3,7-trihydropurin-7-yl-n-4-methylpropyl phenyl acetamide, 2-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7h-purin-7-yl-n-4-1-methylpropyl phenyl acetamide, n-4-butan-2-yl phenyl-2-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7h-purin-7-yl acetamide, n-4-butan-2-yl phenyl-2-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purin-7-yl acetamide
CID PubChem 2873523
Nom IUPAC N-(4-butan-2-ylphenyl)-2-(1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl)acetamide
SMILES CCC(C)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)CN2C=NC3=C2C(=O)N(C(=O)N3C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS 5861528
Quantité 10 mg
Poids de la formule 369.42
Pourcentage de pureté >98%