Learn More
TCS JNK 5a, MedChemExpress
Code produit 16422957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16422957 50 mg
16416898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16422957 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15881
MedChemExpress TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
TCS JNK 5a is a potent JNK3 inhibitor with a pIC50 of 6.7. TCS JNK 5a also inhibits JNK2 with a pIC50 of 6.5.
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS JNK 5a
Forme physique Solid
CAS 312917-14-9
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H16N2OS
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme JNK Inhibitor IX
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 51 mg/mL (153.42 mM)
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CC2=CC=C1)NC3=C(C#N)C(CCCC4)=C4S3
Poids moléculaire (g/mol) 332.42
Poids de la formule 332.42
Pourcentage de pureté 98.96%
Qualité Research