Learn More
TCS PIM-1 1, MedChemExpress
Code produit 16477458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477458 10 mg
16423487 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16477458 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18086
MedChemExpress TCS PIM-1 1 (SC 204330) is a potent, selective and ATP-competitive Pim-1 kianse inhibitor with an IC50 of 50 nM, displays good selectivity over Pim-2 and MEK1/MEK2 (IC50s >20000 nM).
TCS PIM-1 1 (SC 204330) is a potent, selective and ATP-competitive Pim-1 kianse inhibitor with an IC50 of 50 nM, displays good selectivity over Pim-2 and MEK1/MEK2 (IC50s >20000 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS PIM-1 1
CAS 491871-58-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H11BrN2O2
Quantité 10 mg
Synonyme SC 204330
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (272.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(C(N2)=CC(C3=CC=CC=C3)=C(C#N)C2=O)C=C(Br)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 367.2
Poids de la formule 367.2
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease