Learn More
Tocris Bioscience™ TCS PIM-1 1
GREENER_CHOICE
Code produit 18085472
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18085472 10 mg 10mg
18035972 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18085472 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2979/10
Selective, ATP-competitive Pim-1 kinase inhibitor
ATP-competitive Pim-1 kinase inhibitor that displays selectivity over Pim-2 and MEK1/2 (IC50 values are 50, > 20000 and > 20000 nM for Pim-1, Pim-2 and MEK1/2 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491871-58-0
Formule moléculaire C18H11BrN2O2
Spécification
Nom chimique ou matériau TCS PIM-1 1
Quantité 10 mg
Poids de la formule 367.2
Pureté >98%
Poids moléculaire 367.20