Learn More
TD-106, MedChemExpress
Code produit 16461087
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461087 50 mg
16454828 10 mg
16447577 5 mg
16405626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16461087 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY114406
MedChemExpress TD-106 is a cereblon (CRBN) modulator, which can be used for targeted protein degradation. BRD4 PROTACs with TD-106 induce BRD4 degradation.
TD-106 is a cereblon (CRBN) modulator, which can be used for targeted protein degradation. BRD4 PROTACs with TD-106 induce BRD4 degradation.
Spécification
Nom chimique ou matériau TD-106
CAS 2250288-69-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H11N5O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (457.46 mM)
SMILES NC1=CC=CC(N=NN2C3CCC(NC3=O)=O)=C1C2=O
Poids moléculaire (g/mol) 273.25
Poids de la formule 273.25
Pourcentage de pureté 98.17%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death