Learn More
Ebro Electronic™ Thermomètre TDC 150
Code produit 10708053
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +150°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10708053 -50°C à +150°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10708053 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 13401611
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètre,°C /°Commutable F
Therm. (Longueur de l'aiguille : 120 mm, diamètre : 3 mm), pointue, câble TEF de 1,5 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Directive CEM 2014/30/UE ; EN 61326-1:2013; Directive RoHS 2011/65/UE ; Règlement sur la compatibilité électromagnétique 2016 BS EN 61326-1:2013 ; Règlement de 2012 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Diamètre (métrique) de la sonde 3,5mm
Dimensions de l’écran 7 mm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Applications : Mesure de la température, laboratoire, surveillance de procédés
Hauteur (métrique) 85mm
Longueur (métrique) 24 mm
Longueur (métrique) de sonde 125 mm
Modèle TDC 150
Type de sonde Sonde pointue en acier inox
Résolution 0,1°C
Poids (métrique) 0.08 kg
Type de produit Thermomètre à faible coût
Stockage de données Néant
Température max. (impériale) 302°F
Température max. (métrique) 150°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +150°C
Calibrated Non
Autonomie de la batterie Env. 5 000 heures
Type de batterie Lithium LR44
Précision ±1°C
Immersion Length 60 mm
Affichage Écran LCD 7 mm
Largeur (métrique) 26 mm