Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TDE -40°C
Code produit 31749184 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Capacité:
2 in. Boxes (400)
2 in. Boxes (500)
2 in. Boxes (600)
Boîtes de 2 po (600)
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Capacité Certifications/Conformité unitSize
31749184 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (500) CE 1 pièce
16450925 230 V, 50 Hz Boîtes de 2 po (600) CE 1 pièce
31749181 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (400) CE 1 pièce
31749180 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (600) CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31749184 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TDE50040FVULTS
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE -40° sont moins énergivores, disposent d’une interface tactile simplifiée, de quatre capacités et présentent une conception ergonomique d’armoire.
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE -40°C, dotés de la technologie H-drive, existent en trois modèles verticaux, ce qui permet d’optimiser la capacité de stockage de 40 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performance
  • Powered by H-drive's hydrocarbon technology, these systems save up to almost 50% in energy usage and heat rejection over conventional refrigerant ultra-low freezers1
  • A quiet sound output below 53 dBA, enables the freezer to come out of the hallway and into the lab
  • Meets ±5°C validation protocols at -40°C with strong peak variation and steady-state temperature variation
  • Natural hydrocarbon refrigerants reduce system operating stresses promoting outstanding reliability and worry-free sample protection
User Friendly
  • The H-drive Information Center (HIC) combines easy to read temperature with simple capacitive touch buttons in a 5.6 in. display
  • Three capacities (400, 500 and 600 2-in. box) to accommodate a variety of storage needs and lab footprint specifications
All models contain four inner doors allowing for easy sample access without exposing greater freezer content to ambient conditions
  • Improved customer convenience with new ergonomically designed handle, high contrast eye-level display, and comfortable easy-access shelf locations.
  • Compatible with most racking systems including a full range of Thermo Scientific™ racks for boxes, microplates, Thermo Scientific™ Matrix™ and Nunc CryoBank™ tubes
  • Security features including alarm settings and padlock-compatible doors
Sustainability
  • Manufactured in an award-winning, zero-waste to landfill facility
  • Lower HVAC costs as a result of less heat emission into the environment
  • Natural refrigerants and water-blown foam insulation, making the Series compliant with the U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives
Internal data comparing 4.4kWh/day to Legacy Performance DxF40040 Model with 8.0kWh/day. Data on File Typical freezer test data based on internal testing in ambient temperature at 20°C; Typical standard validation protocol of ±5°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 24.1 cu. ft.
Capacité (métrique) 682 L
Gamme de températures -10°C to -40°C
Modèle de porte Outer (1), Inner (2)
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Scratch-resistant Painted Steel
Matériau de la cuve Cold-rolled Steel
Isolation Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
Étagères 3 Adjustable, 1 Fixed
Capacité (impériale) d’étagère 205 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 93 kg
Certifications/Conformité CE
Modèle Upright
Affichage HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons
Gamme de produits Thermo Scientific
Garantie Warranty varies by country, please contact us for details
Dégivrage Manual
Dimensions (P x l x H) extérieures 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28.3 x 28.8 x 51.2 in. (71.9 x 73.0 x 130.1 cm)
Options de surveillance Alarm, Recorder
Protection des points de consigne Yes
Connectivité Remote Alarm Connections, 4-20mA, RS485, and Dry Contacts
Compatibilité avec Smart View Smart-Vue Compatible
Ampérage 3.4/10
Type de bouchon EU
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Capacité en flacons 50,000 x 2 mL
Compresseur H-drive
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (impériale) 668 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 304 kg
Poids (impériale) 574 lb.
Poids (métrique) 260 kg
Capacité 2 in. Boxes (500)
Capacité du portoir 10