Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TDE -40°C
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit p-7162094 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Capacité:
2 in. Boxes (400)
2 in. Boxes (500)
2 in. Boxes (600)
Boîtes de 2 po (600)
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Capacité Certifications/Conformité unitSize
16450925 230 V, 50 Hz Boîtes de 2 po (600) CE 1 pièce
31749181 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (400) CE 1 pièce
31749184 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (500) CE 1 pièce
31749180 230 V, 50 Hz 2 in. Boxes (600) CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16450925 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TDE60040FV
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE -40° sont moins énergivores, disposent d’une interface tactile simplifiée, de quatre capacités et présentent une conception ergonomique d’armoire.
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE -40°C, dotés de la technologie H-drive, existent en trois modèles verticaux, ce qui permet d’optimiser la capacité de stockage de 40 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performances
  • Dotés de la technologie à hydrocarbures de H-drive, ces systèmes permettent de réduire jusqu’à 50 % la consommation d’énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs ultra-basse température frigorigènes classiques1
  • Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 53 dBA, le congélateur peut sortir du couloir et rentrer dans le laboratoire
  • Conforme aux protocoles de validation ±5°C à -40°C avec une forte variation de pic et une variation de température constante
  • Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
Convivialité
  • Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran 5.6 pouces
  • Choix entre trois volumes (400, 500 et 600 boîtes de 2 pouces) pour satisfaire différents besoins de stockage et de spécifications en matière d’encombrement des laboratoires
  • Tous les modèles présentent quatre portes internes facilitant l’accès aux échantillons sans exposer la plus grande partie du contenu du congélateur à des conditions ambiantes
  • Meilleur confort des clients grâce à la nouvelle poignée ergonomique, l’affichage à contraste élevé à hauteur des yeux et des étagères placées de façon à ce que leur accès soit facile et confortable.
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
  • Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
Durabilité
  • Fabriqués dans un établissement n’envoyant aucun déchet en décharge primé
  • Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
  • Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse aqueuse soufflée assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes de durabilité
Notes de bas de page :
  1. Données internes comparant le modèle 3,9 kWh/jour au modèle DXF400 = 8,0 kWh/jour. Données archivées.
  2. Données type d’un congélateur sur la base de tests internes à une température ambiante à 20°C ; Protocole de validation standard typique de ±5°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific série TDE -40°C, capacité de 600 boîtes, 230 V, 50 Hz
Capacité (impériale) 28,8 ft3
Capacité (métrique) 816 L
Gamme de températures -10°C à -40°C
Modèle de porte 1 Extérieur, 4 Intérieur
No. of Doors 5
Isolation Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP)
Intérieur Acier inoxydable
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 245 lb
Capacité (métrique) d’étagère 111 kg
Certifications/Conformité CE
Modèle Vertical
Affichage Affichage HIC 5,6 po à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs
Gamme de produits Thermo Scientific
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Dimensions (P x l x H) extérieures 38,5 x 39,6 x 78 po (97,7 x 100,6 x 198,1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,3 x 34,4 x 51,2 in. (71,9 x 87,3 x 130,1cm)
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Protection des points de consigne Oui
Connectivité Connexions d’alarme à distance, 4 à 20 mA, RS485 et contacts secs
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 3,4/10
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Concept écologique ACT Ecolabel (Gold)
Capacité en flacons 60 000 x 2 ml
Compresseur Compresseur H-Drive
Réfrigérant R290
Poids à l’expédition (impériale) 765 lb
Poids à l’expédition (métrique) 348 kg
Poids (impériale) 654 lb
Poids (métrique) 297 kg
Capacité Boîtes de 2 po (600)
Capacité du portoir 12