Learn More
Thermo Scientific™ TDE Series -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, General Purpose
GREENER_CHOICE
Code produit 17754579 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Boîtes standard de 2 pouces (252)
Boîtes standard de 2 pouces (396)
Boîtes standard de 2 pouces (63)
Capacité (métrique):
85 L
360 L
566 L
Certifications/Conformité:
CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Capacité (métrique) Certifications/Conformité Tension Conditionnement
17754579 Boîtes standard de 2 pouces (396) 566 L CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V 1 pièce
17734579 Boîtes standard de 2 pouces (63) 85 L CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V 1 pièce
17744579 Boîtes standard de 2 pouces (252) 360 L CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17754579 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TDEC39686FV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17369.02€
    16700.00€ / 1 pièces
    Économisez 669.02€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Part of the Standard Performance (STP) family, Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers, part of the Standard Performance (STP) family of freezers powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2mL vials. The workhorse of the busy lab, the TDE Series sets the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situations. A sustainable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab. From our first ULT freezer in 1940 to today, the combined experience of REVCO, Forma Scientific, Jewett, Harris, and other families of products continues to drive our ability to deliver industry-leading innovations that help accelerate science and health care.
Performances
  • Dotés de la technologie à hydrocarbures de H-drive, ces systèmes permettent de réduire jusqu’à 25 % la consommation d’énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs ultra-basse température réfrigérants classiques1
  • Conception pour une utilisation quotidienne, rétablissement de la température de l’armoire 20 % plus rapidement après ouverture de la porte2
  • Grâce à un niveau sonore faible inférieur à 55 dBA, le congélateur n’a plus à être installé dans le couloir et peut être placé dans le laboratoire
  • Conforme aux protocoles de validation +/-10°C à -80°C avec une forte variation de pic et une variation de température constante
  • Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes liées au fonctionnement du système, permettant une fiabilité exceptionnelle et une protection des échantillons sans souci
Convivialité
  • Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples sur un écran de 5,6 po
  • Trois capacités (3, 13 et 20 pieds cubes) pour répondre à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
  • Confort amélioré pour le client grâce à une nouvelle poignée ergonomique, un écran à contraste élevé facile à lire et un espace de travail supplémentaire pratique.
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks pour boîtes Thermo Scientific™, de microplaques et de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™
  • Fonctions de sécurité comprenant des réglages d’alarme et des portes verrouillables
Durabilité
  • Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
  • Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse de polyuréthane avec des agents de soufflage à zéro potentiel de réchauffement climatique assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes environnementales
Connectez-vous
La solution de surveillance à distance Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect vous permet de garder la tranquillité d’esprit en vous permettant de suivre votre équipement à tout moment et n’importe où. Ce système prend en charge des capteurs indépendants pour surveiller votre instrument, mais il peut également être connecté via le port série directement à l’instrument, en exploitant les données de télémétrie embarquées, les alarmes et les événements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type ULT Chest Freezer
Capacité (impériale) 20 pied cube
Capacité (métrique) 566 L
Gamme de températures -50°C à -86°C
Modèle de porte Solide horizontal
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier laminé à froid
Intérieur Acier inoxydable
Finition externe Acier peint
Étagères Aucun
Certifications/Conformité CE, ISO 13485, RoHS, REACH, EPA SNAP, UKCA, Prop 65
Modèle Chest
Affichage Bouton tactile HIC
Roulettes 6
Type de condenseur Refroidissement par air
Type de contrôle Interface utilisateur tactile capacitive
À utiliser avec (équipement) Sauvegarde LN2 en option, sauvegarde CO2, enregistreur graphique
Ports Un orifice de port
Garantie 5 ans
Dégivrage Manuel
Couvercle Levage d’une seule main
Eau réfrigérée Non
Dimensions (P x l x H) extérieures 33,1 x 96,3 x 40,5 in (841 x 2446 x 1029 mm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 18,5 x 66,4 x 27,8 in (470 x 1687 x 706 mm)
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Sécurité d’accès Serrure
Enregistreur graphique En option
Sorties de données RS485, 4-20 Ma, contacts sans potentiel, USB
Modes de fonctionnement Utilisation standard
Protection des points de consigne Identification unique
Systèmes de secours CO2 ou LN2 en option
Connectivité En option (Connexion Device Link)
Compatibilité avec Smart View Compatibilité avec Smart View
Ampérage 5,5
Tension 230 V
Phase Unique
Consommation d’énergie 10,8 kWh/jour
Concept écologique EcoFoam, Réfrigérants en hydrocarbures naturels
Compresseur Compresseur H-Drive
Réfrigérant Mélange R290 / R170+R290
Capacité Boîtes standard de 2 pouces (396)