Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température série TDE
BIOPHARMA
Code produit 16367151 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz
Capacité (métrique):
549 L
816 L
Certifications/Conformité:
CE
CE, FDA classe II
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Capacité (métrique) Certifications/Conformité unitSize
16367151 230 V, 50 Hz 549 L CE 1 pièce
16640764 230 V, 50 Hz 816 L CE, FDA classe II 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16367151 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TDE40086FV
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ de la série TDE présentent une consommation d'énergie réduite, une interface à écran tactile simplifiée, quatre capacités et une conception ergonomique.
Appartenant à la gamme Standard Performance (STP), les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™ de la série TDE, pilotés par la technologie H-Drive, comprennent quatre modèles verticaux, afin de maximiser la capacité de stockage de 30 000 à 60 000 flacons de 2 ml.La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
Performance
  • Piloté par notre nouvelle interface utilisateur H-DRIVE (Hydrocarbone technology), ce système permet d'économiser 25% d'énergie et de dégagement calorifique en comparaison avec les congélateurs -86°C conventionnels.1
  • Développé pour un usage routinier, le retour en température après une ouverture de porte est 20% plus rapide.2
  • Un niveau sonore discret en dessous de 53dBA permettant d'installer ce congélateur directement dans un laboratoire et/ou pièce avec du personnel.
  • Conforme aux protocoles de validation à +/-10°C pour une température de -80°C avec une stabilité équilibrée
  • Les gaz naturel réfrigérants hydrocarbures (HC) reduisent les contraintes de fonctionnement du groupe froid, offrant une fiabilité exceptionnelle et rassurent les utlisateurs quant à la protection de leur échantillons
Simple d'utilisation
  • Le H-drive Information Center (HiC) combine : facilité de lecture de la température et simplicité des boutons capacitifs sur un écran de 5,6 pouces
  • 4 capacités en cryoboites de hauteur de 5cm (300, 400, 500, 600) répondant aux différents besoins des laboratoires, ainsi que les contraintes de place au sol.
  • Tous les modèles proposent 4 portillons internes permettant un accès simplifié aux échantillons, et réduisant leur exposition à la température ambiante de la pièce.
  • Amélioration de l'ergonomie générale grâce une nouvelle poignée, contraste élevé de l'écran de fonctionnement et une facilité d'accès aux étagères de stockage
  • Compatible avec la plupart des systèmes de rangement incluant la large gamme de racks Thermo Scientific™ pour les cryoboites, microplaques, Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc Cryobank™ tubes.
  • Les caractéristiques de sécurité incluent le paramétrage d'alarmes et système de verrouillage des portes
Développement durable
  • Fabriqué dans une usine labellisé zéro déchets, ou tout est recyclé, et rien n'est jeté
  • Réduction des couts de la consommation des climatiseurs dus à la réduction du dégagement calorifique
  • Gaz naturels réfrigérants (HC) et les panneaux d'isolation en mousse expansés à l'eau permet d'être en conformité avec les nouvelles politiques environnementales américaines (SNAP) et européennes (F-GAS), ainsi qu'aux autres normes attenantes au développement durable.
Notes :
  1. Données internes de comparaison : 11,2 kWh/jour pour un TDE60086V contre 14,9 kWh/jour pour un UXF600. Données disponible sur les fiches techniques des appareils
  2. Ces données (classiques) font suite à des tests internes réalisés à une température ambiante de 20°C. Protocole standard de validation a +/-10°C
Garantie
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific série TDE, capacité de 400 boîtes, 230 V, 50 Hz
Type Congélateur à ultra-basse température, vertical
Capacité (impériale) 19,4 ft3
Capacité (métrique) 549 L
Gamme de températures -50°C à -86°C
Modèle de porte 1 (extérieur), 4 (intérieur)
No. of Doors 1
Porte intérieure 4
Isolation Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + mousse de polyuréthane aqueuse (conformité SNAP)
Intérieur Acier inoxydable
Étagères 3
Capacité (impériale) d’étagère 165 lb
Capacité (métrique) d’étagère 75 kg
Certifications/Conformité CE
Modèle Vertical
Affichage HIC 5.6 po, affichage à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs
Gamme de produits Thermo Scientific
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Dimensions (P x l x H) extérieures 38,5 x 28,3 x 78 in (97,7 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,3 x 23,1 x 51,2 in (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Protection des points de consigne Oui
Connectivité Surveillance externe / compatibilité Cloud ; 4 à 20 mA, RS485, contacts secs
Compatibilité avec Smart View Compatible Smart-Vue
Ampérage 5,3/10 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Fréquence 50 Hz
Capacité en flacons 40,000 x 2 ml
Compresseur Compresseur H-Drive
Réfrigérant R290 (1re étape), mélange R170 + R290 (2e étape)
Poids à l’expédition (impériale) 687 lb
Poids à l’expédition (métrique) 312 kg
Poids (impériale) 595 lb
Poids (métrique) 270 kg
Capacité Boîtes de 2 in (400)
Capacité du portoir 8
Afficher plus Afficher moins
  1. Les données sont représentatives des performances et ne constituent pas des spécifications de produits publiées. Les résultats ne doivent pas être référencés lors du développement de paramètres réglementaires pour une utilisation spécifique du client.
  2. Les performances du congélateur varient en fonction du volume du produit client, du format de stockage, des conditions de fonctionnement, de la méthodologie de test et de la maintenance recommandée
  3. Les améliorations continues des produits peuvent, sans préavis, entraîner des modifications ou des omissions dans cette fiche technique. Thermo Scientific ne peut accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d’une mauvaise application des informations contenues dans le présent document.