Learn More
R&D Systems™ TDZD 8
Code produit 18781799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18781799 50 mg 50mg
18719508 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18781799 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6092/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β
TDZD 8 is a selective non-ATP competitive inhibitor of GSK 3β (IC50 = 2 μM); thiadiazolidinone deriviative. Does not inhibit Cdk-1/cyclin B, CK-II, PKA or PKC at >100 μM. Reduces severity of L-dopa-induced dyskinesia in a Parkinson's disease in vivo model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 327036-89-5
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 100mM in DMSO, 100mM in ethanol
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C10H10N2O2S
Poids de la formule 222.26g/mol
Couleur Blanc
Type de produit Inhibiteur
Usage exclusivement réservé à la recherche