Learn More
Equip Labo™ Ventilateur TE
Code produit 12548075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
370 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12548075 370 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12548075 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 5045
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accessoire de connexion fiable et robuste pour ventilateur avec carter.
    • Ventilateur CE TE 1500 T/M 370W 220V
    • Ventilateur pour hottes de laboratoire
    • Ventilateur centrifuge à installer à proximité ou sur la terrasse
    • Connexion externe maximale à 5 m linéaire
    • Chaise de support et commutateur de proximité inclus
    • Pour hottes d’extraction, armoires de hottes d’aspiration standard et de laboratoire
    • Ventilateur centrifuge à installer à proximité ou sur la terrasse
Spécification
Type de produit Ventilateur TE
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 370 mm