Learn More
JULABO Refroidisseur Peltier TE400
Description
- Ils fonctionnent sans réfrigérant et sont donc très respectueux de l'environnement. Parallèlement, la fiabilité des refroidisseurs contribue à réduire les coûts d'exploitation et l'empreinte écologique grâce à leur fonctionnement écoénergétique.
- Le TE400 utilise moins de composants mobiles tels que des compresseurs pour le refroidissement. Cela le rend relativement facile d'entretien et moins sujet à l'usure. Le refroidisseur Peltier offre une capacité de refroidissement allant jusqu'à 400 W et une capacité de pompe allant jusqu'à 7 L/min et impressionne par sa grande stabilité thermique pour une large gamme d'applications différentes.
- Stabilité à haute température
- Fonctionnement respectueux de l’environnement avec une faible consommation d’énergie
- Fonctionnement économique grâce à une efficacité énergétique élevée et une faible consommation d'énergie
- Écran tactile pour une utilisation simplifiée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Communications | RS232 |
| Type de condenseur | Refroidissement par air |
| Puissance de refroidissement | 0,4 kW à 20 °C |
| Débit | 7/ l/min |
| À utiliser avec (équipement) | Idéal pour les tâches simples de contrôle de la température dans les laboratoires et les installations de recherche. |
| Type de pompe | Pompe centrifugeuse |
| Gamme de températures | -5 °C à +40 °C |
| Type | Refroidisseur / recycleur |
| Alimentation électrique | 100/230 V 50/60 Hz |