Learn More
Skytec Gants jetables en nitrile sans latex, couleur turquoise
Code produit 17822174 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6.5/7, Standard
7.5/8, Moyen
8.5/9, Grande
9.5/10, XL
10.5/11, 2XL
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17822174 6.5/7, Standard 100 pièces
17862164 7.5/8, Moyen 100 pièces
17862174 8.5/9, Grande 100 pièces
17852174 9.5/10, XL 100 pièces
17882174 10.5/11, 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17822174 Fournisseur Skytec Code fournisseur SKYTEAL1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.80€
    15.38€ / 100 pièces
    Économisez 7.42€
    32% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants jetables en nitrile sans latex Teal sont des gants en nitrile à usage unique, sans poudre et de qualité supérieure. Extrêmement résistant, il offre une meilleure résistance chimique et à la perforation que les masques jetables en nitrile classiques.
  • Nitrure 100 % de qualité supérieure, épaisseur 0,12 mm
  • Résistant aux huiles, aux acides et à de nombreux produits chimiques
  • Résistance à la perforation jusqu'à quatre fois supérieure à celle du latex
  • Sans poudre, non stérile
  • Léger et confortable avec un ‘seconde peau’ sentir
  • Autorisé pour contact alimentaire
  • Catégorie III, homologué EN374 et EN455
  • NQA 1,5
  • Sans latex
  • Épaisseur 0,12 mm (6 g)
Spécification
Certifications/Conformité CATEGORÍA III
Certifications / conformité (Europe) EN374
Chlorinated Oui
Applications Soins de santé, Industriel
Couleur Vert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Dimensions 6.5/7, Standard
Épaisseur (impériale) 5 mil
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKPT
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant À bord roulé
Doublure Non revêtus
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO9001:2015
Quantité 100 Pk.
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 240 mm