Learn More
Réactif de Tebbe, solution de 0,5 M dans du toluène, Thermo Scientific™
Code produit 17535535 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité :5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17535535 Quantité :5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17535535 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Vecteur alpha TEBBEREAGENT
Nom chimique ou matériau Réactif de Tebbe
CAS 67719-69-1, 108-88-3
% min. CAS 15%, 85%
% max. CAS 15%, 85%
Couleur Rouge foncé à violet
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H18AlClTi
Numéro MDL 00151575
Quantité 5 mL
Fieser 17-69
Merck Index 15-9228
Informations sur la solubilité Reacts with water
Clé InChI HIVIAXIRSNAVAD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Ti+4].C[Al](C)[CH2-].[CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1
Nom IUPAC Chlorure de titane(4+) (diméthylalumanyl)méthanide bis(cyclopenta-2,4-dièn-1-ide)
Poids moléculaire (g/mol) 284.59
Forme physique Solution