Learn More
Réactif de Tebbe, solution 0,5M dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772263 25 mL Flacon en verre 25mL
10089001 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772263 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 368970250
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 67719-69-1 | C13H18AlClTi
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination), acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tebbe reagent
Note relative au nom 0.5M solution in toluene
CAS 67719-69-1, 108-88-3
Couleur Violet-rouge
Densité 0.9270g/mL
Point d’éclair 4°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H18AlClTi
Numéro MDL MFCD00151575
Quantité 25 mL
Fieser 08,83; 10,87; 11,52; 12,54; 13,71; 15,79; 16,70; 17,69
Gravité spécifique 0.927
Synonyme Bis(cyclopentadienyl-μ-chloro(dimethylaluminum-μ-methylenetitanium
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Poids de la formule 284.62
Forme physique Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tebbe reagent, 0.5M solution in toluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.