Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tébuconazole
Code produit 16690832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16690832 1 g 1g
16600842 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16690832 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463260010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107534-96-3 | C16H22ClN3O | 307.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107534-96-3
Formule moléculaire C16H22ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 307.82
Numéro MDL MFCD02674797
Clé InChI PXMNMQRDXWABCY-UHFFFAOYNA-N
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)-4,4-diméthyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]pentan-3-ol
SMILES CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN1C=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tebuconazole
Point de fusion 102.0°C to 105.0°C
Point d’éclair >100°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 307.82
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tebuconazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tebuconazole