Learn More
Tebuconazole, MedChemExpress
Description
Tebuconazole is an agricultural azole fungicide which can also inhibit CYP51 with IC50s of 0.9 and 1.3 μM for Candida albicans CYP51 (CaCYP51) and truncated Homo sapiens CYP51 (δ60HsCYP51), respectively.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Tebuconazole |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 107534-96-3 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 200 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H22ClN3O |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (162.43 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(C)(C)C(O)(CCC1=CC=C(Cl)C=C1)CN2C=NC=N2 |
| Show More |